Learn More
4-(2-Aminoethyl)Benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11424822 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11424822 500 mg 500mg
11414822 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11424822 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219350390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683.00€
    649.95€ / 500mg
    Risparmia 33.05€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Identificatori chimici
CAS 30827-99-7
Formula molecolare C8H11ClFNO2S
Molecular Weight (g/mol) 239.689
InChI Key WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
IUPAC Name 4-(2-aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Aminoethyl)Benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Quantità 500 mg
Peso formulazione 239.7