Learn More
4-(2-Aminoethyl)morpholine, 98+%
Codice prodotto. 10733033 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10733033 5 g Bottiglia in vetro 5g
10107283 25 g Bottiglia in vetro 25g
10157460 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10733033 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 400750050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 2038-03-1 | C6H14N2O | 130.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2038-03-1
Formula molecolare C6H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD00006182
InChI Key RWIVICVCHVMHMU-UHFFFAOYSA-N
Specifications
Materiale o nome chimico 4-(2-Aminoethyl)morpholine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 24°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 205°C
Punto d'infiammabilità 175°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4745 to 1.4765
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.99
Sinonimo 2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone, 1-pentamethylphenyl ethanone, 1-pentamethylphenyl ethan-1-one, 2,3,4,5,6-pentamethylacetophenone, 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl ethanone, acmc-1cl24, 2,3,4,5,6-pentamethyl acetophenone, 1,2,3,4,5-pentamethyl-6-acetylbenzene, 1-acetyl-2,3,4,5,6-pentamethylbenzene, ethanone,1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
SMILES NCCN1CCOCC1
IUPAC Name 2-(morpholin-4-yl)ethan-1-amine
PubChem CID 74876
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid After Melting
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(2-Aminoethyl)morpholine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.