Learn More
4-(2-Aminoethyl)morpholine, TRC
Codice prodotto. 30315009
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315009 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315009 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6092051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Aminoethyl)morpholine
CAS 2038-03-1
Formula molecolare C6 H14 N2 O
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Morpholineethanamine, Morpholine, 4-(2-aminoethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2-morpholinoethane, 2-(4-Morpholino)ethylamine, 2-(4-Morpholinyl)ethanamine, 2-(4-Morpholinyl)ethylamine, 2-(Morpholin-4-yl)ethan-1-amine, 2-Morpholino-1-ethanamine, 2-Morpholinoethanamine, 2-Morpholinoethylamine, 4-(2-Aminoethyl)morpholine, 4-Aminoethylmorpholine, N-(2-Aminoethyl)morpholine, N-(β-Aminoethyl)morpholine, [2-(Morpholin-4-yl)ethyl]amine, β-Morpholinoethylamine
InChI Formula InChI=1S/C6H14N2O/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8/h1-7H2
SMILES NCCN1CCOCC1
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylethanamine
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Peso formulazione 130.1106