Learn More
4-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10748275
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10748275 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10748275 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC57810DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CAS 892502-13-5
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H11BrF3NO
Numero MDL MFCD09025886
Quantità 1 g
Sinonimo 4-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, morpholine,4-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl
InChI Key AGOXTIRRUBMZKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)Br
IUPAC Name 4-[2-bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Molecular Weight (g/mol) 310.114
PubChem CID 18525884
Peso formulazione 310.11
Percent Purity 97%