Learn More
4-(2-Bromoethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10107102
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10107102 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10432613 1 g Amber Glass Bottle 1g
10683065 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10107102 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01241CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 83467-28-1
Formula molecolare C7H11BrN2
Molecular Weight (g/mol) 203.08
Numero MDL MFCD00480987
InChI Key HGGLMDBNLJUEKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 4-2-bromo-ethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-4-2-bromoethyl-1h-pyrazole, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazol, 1h-pyrazole, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethylpyrazole, akos pao-0750, pubchem12761, timtec-bb sbb010155, aronis23735
PubChem CID 572879
IUPAC Name 4-(2-bromoethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=C(CCBr)C(C)=NN1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Bromoethyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 203.08
Percent Purity 97%