Learn More
4-(2-bromoethyl)tetrahydropyran, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10320444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10320444 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10002024 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10320444 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC67408CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 4677-20-7
Formula molecolare C7H13BrO
Molecular Weight (g/mol) 193.08
Numero MDL MFCD09800414
InChI Key WPDAWFCZGSQOPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-bromoethyl tetrahydropyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-bromoethyl oxane, 4-2-bromoethyl-tetrahydropyran, 4-2-bromo-ethyl-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro, 4-2-bromoethyl-tetrahydro-2h-pyran, pubchem16818, ablock ab-11-0011, 2h-pyran,4-2-bromoethyl tetrahydro
PubChem CID 22637012
IUPAC Name 4-(2-bromoethyl)oxane
SMILES BrCCC1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 193.08
Percent Purity 97%