Learn More
4-{[2-(Bromomethyl)phenyl]sulfonyl}morpholine, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10451884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10451884 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10726915 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10451884 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69608CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 941717-06-2
Formula molecolare C11H14BrNO3S
Molecular Weight (g/mol) 320.201
Numero MDL MFCD09879984
InChI Key VRRKTYLWVKMVJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-bromomethyl phenyl sulfonyl morpholine, 2-morpholin-4-yl sulphonyl benzyl bromide, 4-2-bromomethyl benzenesulfonyl morpholine, 4-2-bromomethyl phenyl sulphonyl morpholine, 2-morpholin-4-yl sulfonyl benzyl bromide, 4-2-bromomethyl benzene-1-sulfonyl morpholine
PubChem CID 24229771
IUPAC Name 4-[2-(bromomethyl)phenyl]sulfonylmorpholine
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 4-{[2-(Bromomethyl)phenyl]sulfonyl}morpholine
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 320.21
Percent Purity 90%