Learn More
4-(2-Chloro-6-nitrophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10772843
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10772843 10 g 10g
10496452 1 g 1g
10371765 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10772843 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB02778EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175135-00-9
Formula molecolare C12H7Cl2NO5S
Molecular Weight (g/mol) 348.15
Numero MDL MFCD00052679
InChI Key CRTUVOFOPIFTQS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-6-nitro-2-chlorophenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 2774276
IUPAC Name 4-(2-chloro-6-nitrophenoxy)benzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Chloro-6-nitrophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 348.16
Percent Purity 97%