Learn More
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 11377585
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11377585 100 g 100g
11387585 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11377585 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05771.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 3647-69-6 | C6H13Cl2NO | 186.076 g/mol
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride (MOC) is used as intermediate for the synthesis of pharmaceuticals (e.g. floredil, morinamide, nimorazole and pholcodine). It is also used as Agrochemical Intermediates, dyestuff Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride (MOC) is used as intermediate for the synthesis of pharmaceuticals (e.g. floredil, morinamide, nimorazole and pholcodine). It is also used as Agrochemical Intermediates, dyestuff Intermediates.
Solubility
Soluble in water, and methanol.
Notes
Hygroscopic. Do not store together with acids. Store under dry inert gas. Protect from humidity and water. Incompatible materials are acids, moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3647-69-6
Formula molecolare C6H13Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 186.076
Numero MDL MFCD00012797
InChI Key NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, n-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethylchloride hydrochloride, morpholine, 4-2-chloroethyl-, hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholine hcl, chloromorpholinoethane hydrochloride, 2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethyl chloride hydrochloride, 4-2-chloroethyl-morpholine hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholinium chloride
PubChem CID 77210
IUPAC Name 4-(2-chloroethyl)morpholine;hydrochloride
SMILES C1COCCN1CCCl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Punto di fusione 184°C to 186°C
Quantità 100 g
Numero UN UN2923
Beilstein 3684083
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water,and methanol.
Peso formulazione 186.08
Percent Purity 99%