Learn More
4-[2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11356805
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11356805 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10421124 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11356805 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC57824CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 892502-15-7
Formula molecolare C12H13ClF3NO
Molecular Weight (g/mol) 279.687
Numero MDL MFCD09025889
InChI Key KCGVSWOLBMMCMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, morpholine,4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 18525887
IUPAC Name 4-[2-(chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 279.69
Percent Purity 97%