Learn More
4-(2-chlorophenyl)but-3-en-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(2-chlorophenyl)but-3-en-2-one |
| CAS | 20766-37-4 |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C10H9ClO |
| Formula lineare | ClC6H4CH=CHC(O)CH3 |
| Numero MDL | MFCD00084971 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-2-chlorophenyl, e-4-2-chloro-phenyl-but-3-en-2-one, 3e-4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-o-chlorophenyl, e-4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one,4-2-chlorophenyl, o-chlorobenzalacetone, 2-chloro-benzalacetone, 2-chlorostyrylmethyl ketone |
| Vedi altri risultati |