Learn More
4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, Mikromol™
Codice prodotto. 30051413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051413 25 mg 25mg
30049185 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051413 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0942.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
CAS 10080-05-4
Nomi componenti o analita 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H23 N3 O3 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, Glipizide Imp. H (EP), Glipizide Impurity H
InChI Formula InChI=1S/C15H23N3O3S/c16-22(20,21)14-8-6-12(7-9-14)10-11-17-15(19)18-13-4-2-1-3-5-13/h6-9,13H,1-5,10-11H2,(H2,16,20,21)(H2,17,18,19)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)NC2CCCCC2)cc1
IUPAC Name 1-cyclohexyl-3-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]urea
Molecular Weight (g/mol) 325.43
Quantità 25 mg
Peso formulazione 325.146 g/mol