Learn More
[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane, TRC
Codice prodotto. 30353769
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30353769 25 mg 25mg
30362069 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30353769 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98867025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63659-17-6
Formula molecolare C15 H20 O3
Molecular Weight (g/mol) 248.32
Sinonimo Betaxolol Hydrochloride Imp. C (EP), Betaxolol Imp. C (EP), 2-[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane, Betaxolol Hydrochloride Impurity C, Betaxolol Impurity C
IUPAC Name 2-[[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane
SMILES C(Cc1ccc(OCC2CO2)cc1)OCC3CC3
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H20O3/c1-2-13(1)9-16-8-7-12-3-5-14(6-4-12)17-10-15-11-18-15/h3-6,13,15H,1-2,7-11H2
Peso formulazione 248.1412