Learn More
[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-[[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H20O3/c1-2-13(1)9-16-8-7-12-3-5-14(6-4-12)17-10-15-11-18-15/h3-6,13,15H,1-2,7-11H2 |
| Peso formulazione | 248.1412 |