Learn More
4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 193.24 |
| Percent Purity | 95% |