Learn More
4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30342103
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342103 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342103 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB400228500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
CAS 15182-92-0
Formula molecolare C11H15NO2
Quantità 500 mg
Sinonimo p-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C11H15NO2/c1-12(2)7-8-14-11-5-3-10(9-13)4-6-11/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCOc1ccc(C=O)cc1
IUPAC Name 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 193.24
Peso formulazione 193.1103