Learn More
4-(2-furyl)benzaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10432453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10432453 1 g 1g
10085952 250 mg 250mg
10372055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10432453 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC34404DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 60456-77-1
Formula molecolare C11H8O2
Molecular Weight (g/mol) 172.183
InChI Key WBUXKMOCVYRVES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-furyl benzaldehyde, 4-furan-2-yl benzaldehyde, 4-furan-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-furanyl, 2-4-formylphenyl furan, 4-2-furanyl benzaldehyde
PubChem CID 2772295
IUPAC Name 4-(furan-2-yl)benzaldehyde
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-furyl)benzaldehyde
Quantità 1 g
Peso formulazione 172.18
Percent Purity 97%