Learn More
4-(2-Furyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10367074
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10367074 1 g Amber Glass Bottle 1g
10357074 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10367074 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC34401DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 35461-98-4
Formula molecolare C11H8O3
Molecular Weight (g/mol) 188.18
Numero MDL MFCD04039073
InChI Key FOJYVBSPOBUCMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-furyl benzoic acid, 4-furan-2-yl benzoic acid, 4-furan-2-yl-benzoic acid, 2-4-carboxyphenyl furan, 4-fur-2-ylbenzoic acid, p-2-furyl benzoic acid, 4-2-furanyl benzoic acid
PubChem CID 5138791
IUPAC Name 4-(furan-2-yl)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Furyl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 188.18
Percent Purity 97%