Learn More
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde-d7, TRC
Codice prodotto. 30394840
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394840 2.5 mg 2.50mg
30400284 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30394840 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9467372.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde-d7
Formula molecolare C13 D7 H12 N O3
Quantità 2.5 mg
Sinonimo p-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzaldehyde-d7, H 128/80-d7
InChI Formula InChI=1S/C13H19NO3/c1-10(2)14-7-12(16)9-17-13-5-3-11(8-15)4-6-13/h3-6,8,10,12,14,16H,7,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,10D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1ccc(C=O)cc1)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name 4-[3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-2-hydroxypropoxy]benzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 244.338
Peso formulazione 244.18