Learn More
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10263662
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10263662 1 g 1g
10171132 250 mg 250mg
10144054 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10263662 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00139DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 69395-13-7
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.177
InChI Key RBSJBNYPTGMZIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-hydroxyethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-2-hydroxyethyl, 2-4-cyanophenyl ethanol, 2-4-cyanophenyl ethan-1-one, 4-2-hydroxyethyl benzenecarbonitrile, 4-cyanobenzeneethanol, p-cyanophenethylalcohol, p-cyanophenethyl alcohol, 4-cyanophenethyl alcohol, acmc-20a4x6
PubChem CID 2800815
IUPAC Name 4-(2-hydroxyethyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CNC6H4(CH2)2OH
Quantità 1 g
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 97%