Learn More
4-(2-Hydroxyethyl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10302055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10302055 5 g 5g
10276004 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10302055 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01196DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 501-94-0
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.166
Numero MDL MFCD00002902
InChI Key YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
PubChem CID 10393
ChEBI CHEBI:1879
IUPAC Name 4-(2-hydroxyethyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Hydroxyethyl)phenol
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare HOC6H4CH2CH2OH
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 10022
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 97%