Learn More
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-carbaldehyde, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-carbaldehyde |
| CAS | 25209-64-7 |
| Formula molecolare | C7 H14 N2 O2 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H14N2O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h7,10H,1-6H2 |
| SMILES | OCCN1CCN(CC1)C=O |
| IUPAC Name | 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 158.198 |
| Peso formulazione | 158.106 |