Learn More
4-(2-Methoxyethyl)phenol, 98%
Codice prodotto. 11465567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11465567 10 g 10g
11475567 50 g 50g
11485567 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11465567 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23548.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 56718-71-9 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56718-71-9
Formula molecolare C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.193
Numero MDL MFCD00017537
InChI Key FAYGEALAEQKPDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-methoxyethyl phenol, p-2-methoxyethyl phenol, phenol, 4-2-methoxyethyl, 4-methoxyethylphenol, unii-py1w0akw8i, metoprolol impurity b, metoprolol impurity i, py1w0akw8i, 4-hydroxyphenylethyl methyl ether
PubChem CID 92516
IUPAC Name 4-(2-methoxyethyl)phenol
SMILES COCCC1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Methoxyethyl)phenol
Punto di fusione 43°C to 45°C
Quantità 10 g
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(2-Methoxyethyl)phenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-Methoxyethyl)phenol