Learn More
4-(2-Methoxyethyl)phenol, Mikromol™
Codice prodotto. 30049311
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049311 25 mg 25mg
30049198 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30049311 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0027.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(2-Methoxyethyl)phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Methoxyethyl)phenol
CAS 56718-71-9
Nomi componenti o analita 4-(2-Methoxyethyl)phenol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H12 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Metoprolol Succinate Imp. B (EP), Metoprolol Tartrate Imp. B (EP), Metoprolol Imp. B (EP), 4-(2-Methoxyethyl)phenol, Metoprolol Succinate Impurity B, Metoprolol Tartrate Impurity B, Metoprolol Impurity B, Metoprolol Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
SMILES COCCc1ccc(O)cc1
IUPAC Name 4-(2-methoxyethyl)phenol
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Quantità 25 mg
Peso formulazione 152.0837 g/mol