Learn More
4-(2-Methoxyethyl)phenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(2-Methoxyethyl)phenol |
| CAS | 56718-71-9 |
| Formula molecolare | C9 H12 O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 4-(2-Methoxyethyl)phenol, Metoprolol Succinate Imp. B (EP), Metoprolol Tartrate Imp. B (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | COCCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC Name | 4-(2-methoxyethyl)phenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.19 |
| Peso formulazione | 152.0837 |