Learn More
4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10709025
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10709025 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10165822 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10709025 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC40302CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 857283-93-3
Formula molecolare C11H8ClNOS
Molecular Weight (g/mol) 237.701
Numero MDL MFCD08271902
InChI Key WJQGMUPBMHWAEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-methyl-4-thiazolyl, 4-2-methylthiazol-4-yl benzoyl chloride
PubChem CID 7537526
IUPAC Name 4-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 237.71
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche