Learn More
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10275794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10275794 1 g Amber Glass Bottle 1g
10585554 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10275794 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC61414DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 74852-81-6
Formula molecolare C10H11N3
Molecular Weight (g/mol) 173.219
Numero MDL MFCD06797788
InChI Key IEZCMVRWKNEHJB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-methylimidazol-1-yl phenylamine, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 4-2-methyl-imidazol-1-yl-phenylamine, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzenamine, 4-2-methylimidazol-1-yl aniline, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenylamine, benzenamine, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 4-2-methylimidazolyl phenylamine, pubchem19934, 1-4-aminophenyl-2-methylimidazole
PubChem CID 3157478
IUPAC Name 4-(2-methylimidazol-1-yl)aniline
SMILES CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)N
Specifications
Materiale o nome chimico 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 173.22
Percent Purity 97%