Learn More
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 256.69 |
Percent Purity | 95% |