Learn More
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10791987
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
921938-78-5
C11H13ClN2O3
256.686
PSHJNJCAKINUEP-UHFFFAOYSA-N
4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid hydrochloride hydrate, 4-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid hydrate hydrochloride
44118781
4-(2-methylimidazol-1-yl)benzoic acid;hydrate;hydrochloride
CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
921938-78-5
C11H13ClN2O3
256.686
PSHJNJCAKINUEP-UHFFFAOYSA-N
4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid hydrochloride hydrate, 4-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid hydrate hydrochloride
44118781
4-(2-methylimidazol-1-yl)benzoic acid;hydrate;hydrochloride
CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Materiale o nome chimico 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 256.69
Percent Purity 95%