Learn More
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 15458945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15458945 250 mg 250mg
15438945 1 g 1g
15448945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15458945 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34441.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 112539-09-0 | C10H10ClNO3S | 259.704 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112539-09-0
Formula molecolare C10H10ClNO3S
Molecular Weight (g/mol) 259.704
Numero MDL MFCD00219329
InChI Key OUAVTZYGHGCCCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794593
IUPAC Name 4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzenesulfonyl chloride
SMILES C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 104°C to 105°C
Quantità 250 mg
Numero UN UN3261
Sensibilità Air and moisture sensitive
Sinonimo 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonylchloride, 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 1-4-chlorosulfonyl phenyl pyrrolidin-2-one, pubchem5680, acmc-1bri4, benzenesulfonylchloride,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl
Peso formulazione 259.71
Percent Purity 97%