Learn More
4-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 212.27 |
| Percent Purity | 97% |