Learn More
4-(2-Phthalimidoethoxy)acetoacetic Acid Ethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30417199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417199 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30417199 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP38457025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Phthalimidoethoxy)acetoacetic Acid Ethyl Ester
CAS 88150-75-8
Formula molecolare C16H17NO6
Quantità 25 mg
Sinonimo Ethyl 4-(2-Phthalimidoethoxy)acetoacetate, 4-[2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)ethoxy]-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 4-[2-(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]-3-oxobutanoate (ACI), 4-(2-Phthalimidoethoxy)acetoacetic acid ethyl ester
InChI Formula InChI=1S/C16H17NO6/c1-2-23-14(19)9-11(18)10-22-8-7-17-15(20)12-5-3-4-6-13(12)16(17)21/h3-6H,2,7-10H2,1H3
SMILES O=C(OCC)CC(=O)COCCN1C(=O)C=2C=CC=CC2C1=O
IUPAC Name Ethyl 4-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]-3-oxobutanoate
Molecular Weight (g/mol) 319.31
Peso formulazione 319.11