Learn More
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
Codice prodotto. 11399449
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399449 1 g 1g
11429256 5 g 5g
11439256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11399449 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18103.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 16593-81-0 | C11H9N3O2 | 215.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16593-81-0
Formula molecolare C11H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 215.21
Numero MDL MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00006256
InChI Key VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
Sinonimo 4-2-pyridylazo resorcinol monosodium saltmonohydrate
PubChem CID 132988475
IUPAC Name 3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one;sodium;hydrate
SMILES OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
Punto di fusione >300°C
Quantità 1 g
Beilstein 3825637
Peso formulazione 255.21 (237.19 Anhydrous)