Learn More
4-(2-Thiazolyl)phenol, 97%
Codice prodotto. 15494467
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 15494467
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31827.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 81015-49-8 | C9H7NOS | 177.221 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81015-49-8
Formula molecolare C9H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 177.221
Numero MDL MFCD07368615
InChI Key LMMPCMRUGFBCPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-thiazolyl phenol, 4-1,3-thiazol-2-yl phenol, 4-thiazol-2-yl phenol, thiazole,2-4-trifluoromethyl phenyl, 4-3h-1,3-thiazol-2-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 4-thiazol-2-yl-phenol, 4-thiazole-2-yl phenol, acmc-20a0c2, 4-thiazol-2-vl-phenol
PubChem CID 5354497
IUPAC Name 4-(3H-1,3-thiazol-2-ylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES C1=CC(=O)C=CC1=C2NC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Thiazolyl)phenol
Punto di fusione 162°C to 165°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 177.28
Percent Purity 97%