Learn More
4-(2-Thienyl)-3-buten-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11460658
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460658 25 g 25g
11440658 1 g 1g
11450658 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11460658 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25191.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874-83-9
Formula molecolare C8H8OS
Molecular Weight (g/mol) 152.21
Numero MDL MFCD00053051
InChI Key CIMALVIHZVKKPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-thienyl but-3-en-2-one, trans-4-2-thienyl-3-buten-2-one, 4-2-thienyl-3-buten-2-one, 3e-4-thiophen-2-yl but-3-en-2-one, 4-thiophen-2-yl but-3-en-2-one, e-4-thiophen-2-ylbut-3-en-2-one, 4-2-thienyl-3-buten-2-one mixt. of cis and trans, 3e-4-2-thienyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one,4-2-thienyl, 3-buten-2-one,4-2-thienyl-, 3e
PubChem CID 735949
IUPAC Name (E)-4-thiophen-2-ylbut-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=CC1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Thienyl)-3-buten-2-one
Punto di fusione 22°C to 25°C
Punti di ebollizione 86°C to 88°C (1 mmHg)
Quantità 25 g
Peso formulazione 152.22
Percent Purity 97%