Learn More
4-(2-Trifluoromethyl-benzoimidazol-1-yl)-butyric acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10729205
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10729205 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10729205 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07743DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-1-yl]butanoic acid
CAS 876728-42-6
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H11F3N2O2
Numero MDL MFCD07397470
Quantità 1 g
Sinonimo 4-2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-benzoimidazol-1-yl-butyric acid, 4-2-trifluoromethyl benzimidazolyl butanoic acid, 1h-benzimidazole-1-butanoicacid, 2-trifluoromethyl, 4-2-trifluoromethyl benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1,3-benzodiazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl-butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1-benzimidazolyl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-1-yl butanoic acid
InChI Key HQUSGKZLJZMIHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(N2CCCC(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC Name 4-[2-(trifluoromethyl)benzimidazol-1-yl]butanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 272.227
PubChem CID 6494232
Peso formulazione 272.22
Percent Purity 97%