Learn More
Memmert™ 4 – 20 mA Current Loop Interface CO2 Controller
4-20mA current loop interface CO2 controller 0-25%
214.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17100045
|
Memmert™
ICO50V9 |
ICO50 |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17109944
|
Memmert™
ICO105V9 |
ICO105 |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17139974
|
Memmert™
ICO150V9 |
ICO150 |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17170005
|
Memmert™
ICO240V9 |
ICO240 |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Accessory
- Actual value (0 – 25 % CO2 4 – 20 mA)
Specifica
CO2 Controller |