Learn More
Memmert™ 4-20Ma Current Loop Interface Temperature 0-260°C Of One Pt100 In Chamber, For Ich750
Codice prodotto. 16306777 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ICH750 Climate Chamber
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
16306777 ICH750 Climate Chamber Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16306777 Fornitore Memmert™ N. del fornitore ICH750V6
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
Memmert™ Temperature Output for external temperature monitoring.
  • 4 to 20 mA current loop interface
  • Temperature of a Pt100 sensor positioned flexibly in chamber for external temperature monitoring
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) ICH750 Climate Chamber
Tipo Current Loop Interface
Amperaggio 4 to 20 mA