Learn More
Memmert™ 4-20Ma Current Loop Interface Temperature 0-260°C Of One Pt100 In Chamber, For Icp750
Codice prodotto. 16377217 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Amperaggio:
4 to 20 mA
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Amperaggio Dimensione della confezione
16377217 4 to 20 mA Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16377217 Fornitore Memmert™ N. del fornitore ICP750V6
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
Memmert™ Temperature Output for external temperature monitoring.
  • 4 to 20 mA current loop interface
  • Temperature of a Pt100 sensor positioned flexibly in chamber for external temperature monitoring
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Models 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Tipo Current Loop Interface
Amperaggio 4 to 20 mA