Learn More
4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10096342
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10096342 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10216752 1 g Amber Glass Bottle 1g
10586524 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10096342 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC33839CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 852227-95-3
Formula molecolare C16H24BNO3
Molecular Weight (g/mol) 289.18
Numero MDL MFCD03412097
InChI Key NCJDKFFODGZRRL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 3-morpholinophenylboronic acid pinacol ester, 3-morpholino phenylboronic acid pinacol ester, 3-4-morpholino phenylboronic acid pinacol ester, 4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, pubchem19450, ksc496k1f, 3-morpholinophenylboronic acidpinacolester, 3-morpholinophenylboronic acid pinacol
PubChem CID 4192663
IUPAC Name 4-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 289.18
Percent Purity 90%