Learn More
4-(3,4-Difluorophenyl)-1,3-thiazol-2-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10552622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10552622 1 g Amber Glass Bottle 1g
10304132 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10552622 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB07014DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Identificatori chimici
CAS 175135-32-7
Formula molecolare C9H6F2N2S
Molecular Weight (g/mol) 212.218
Numero MDL MFCD00052876
InChI Key NDCSJUJQMRFHEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl thiazole, 4-3,4-difluorophenyl thiazol-2-amine, 4-3,4-difluoro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole, 2-thiazolamine,4-3,4-difluorophenyl, 4-3,4-difluoro-phenyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, pubchem14456, timtec-bb sbb005523
PubChem CID 706326
IUPAC Name 4-(3,4-difluorophenyl)-1,3-thiazol-2-amine
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CSC(=N2)N)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(3, 4-Difluorophenyl)-1, 3-thiazol-2-amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 212.22
Percent Purity 97%