Learn More
4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanone, 98%
Codice prodotto. 11352436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11352436 25 g 25g
11342436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11352436 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06258.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 55418-52-5 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55418-52-5
Formula molecolare C11H12O3
Molecular Weight (g/mol) 192.214
Numero MDL MFCD00016910
InChI Key TZJLGGWGVLADDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piperonyl acetone, piperonylacetone, 4-3,4-methylenedioxyphenyl-2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl-2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl butan-2-one, 2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl, unii-081vvc9h34, fema no. 2701, 3,4-methylenedioxybenzylacetone, 4-benzo d 1,3 dioxol-5-yl butan-2-one
PubChem CID 62098
IUPAC Name 4-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-one
SMILES CC(=O)CCC1=CC2=C(C=C1)OCO2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanone
Punto di fusione 49°C to 53°C
Punti di ebollizione 164°C to 165°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Beilstein 169843
Peso formulazione 192.22
Percent Purity 98%