Learn More
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10090994
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10090994 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10090994 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC68204DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 934570-54-4
Formula molecolare C12H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 200.24
Numero MDL MFCD06800625
InChI Key XSNMWJQOHKWNKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-3,5-dimethylpyrazolyl benzaldehyde
PubChem CID 16640533
IUPAC Name 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
SMILES CC1=NN(C(C)=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 200.24
Percent Purity 97%