Learn More
4-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)phenylboronic acid, pinacol ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)phenylboronic acid, pinacol ester |
| CAS | 937796-06-0 |
| Formula molecolare | C21 H22 O12 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 4-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H22O12/c22-5-11-14(26)17(29)19(31)21(33-11)12-9(25)4-10-13(15(12)27)16(28)18(30)20(32-10)6-1-2-7(23)8(24)3-6/h1-4,11,14,17-27,29-31H,5H2/t11-,14-,17+,18-,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3O[C@H]([C@H](O)C(=O)c3c2O)c4ccc(O)c(O)c4 |
| IUPAC Name | (2S,3S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 466.392 |
| Peso formulazione | 466.111 |