Learn More
4-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)phenylboronic acid, pinacol ester, TRC
Codice prodotto. 30388560
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388560 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388560 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4798031G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)phenylboronic acid, pinacol ester
CAS 937796-06-0
Formula molecolare C21 H22 O12
Quantità 1 g
Sinonimo 4-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
InChI Formula InChI=1S/C21H22O12/c22-5-11-14(26)17(29)19(31)21(33-11)12-9(25)4-10-13(15(12)27)16(28)18(30)20(32-10)6-1-2-7(23)8(24)3-6/h1-4,11,14,17-27,29-31H,5H2/t11-,14-,17+,18-,19-,20+,21+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3O[C@H]([C@H](O)C(=O)c3c2O)c4ccc(O)c(O)c4
IUPAC Name (2S,3S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-2,3-dihydrochromen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 466.392
Peso formulazione 466.111