Learn More
(4-((3-Acetamidopropyl)(tert-butoxycarbonyl)amino)butyl)(3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propyl)carbamic Acid-d3 tert-Butyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (4-((3-Acetamidopropyl)(tert-butoxycarbonyl)amino)butyl)(3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propyl)carbamic Acid-d3 tert-Butyl Ester |
| Formula molecolare | C27H49D3N4O7 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | Spermine Derivative |
| Molecular Weight (g/mol) | 547.74 |