Learn More
4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide, TRC
Codice prodotto. 30132485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132485 500 mg 500mg
30005012 100 mg 100mg
30005282 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132485 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA611656500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81346-71-6
Formula molecolare C11 H16 N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 224.26
Sinonimo Benzeneacetamide, 4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)-, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)benzeneacetamide, 2-[4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetamide, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide, Atenolol-desisopropyl
IUPAC Name 2-[4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetamide
SMILES NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H16N2O3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7,12H2,(H2,13,15)
Peso formulazione 224.1161