Learn More
4-(3-Bromothien-2-yl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10072024
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
934570-51-1
C11H7BrOS
267.14
MFCD09879968
BTYZFUJFFBNJTP-UHFFFAOYSA-N
4-3-bromothien-2-yl benzaldehyde, 4-3-bromothiophen-2-yl benzaldehyde
24229751
4-(3-bromothiophen-2-yl)benzaldehyde
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=C(C=CS2)Br
934570-51-1
C11H7BrOS
267.14
MFCD09879968
BTYZFUJFFBNJTP-UHFFFAOYSA-N
4-3-bromothien-2-yl benzaldehyde, 4-3-bromothiophen-2-yl benzaldehyde
24229751
4-(3-bromothiophen-2-yl)benzaldehyde
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=C(C=CS2)Br
Materiale o nome chimico 4-(3-Bromothien-2-yl)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 267.15
Percent Purity 97%