Learn More
4-(3-Bromothien-2-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10113044
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10113044 1 g Amber Glass Bottle 1g
10622505 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10113044 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC67801DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 930111-09-4
Formula molecolare C11H7BrO2S
Molecular Weight (g/mol) 283.14
Numero MDL MFCD09879966
InChI Key WAOAWGITQLHUFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-bromothien-2-yl benzoic acid, 4-3-bromothiophen-2-yl benzoic acid
PubChem CID 24229749
IUPAC Name 4-(3-bromothiophen-2-yl)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(Br)C=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(3-Bromothien-2-yl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 283.14
Percent Purity 97%