Learn More
4-(3-chloro-2-pyridinyl)morpholine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10462064
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 10462064
Marca: Thermo Scientific Maybridge HTS11332DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(3-Chloro-2-pyridinyl)morpholine
CAS 54231-36-6
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H11ClN2O
Numero MDL MFCD00498941
Quantità 5 g
Sinonimo 4-3-chloropyridin-2-yl morpholine, 3-chloro-2-morpholinopyridine, 3-chloro-2-4-morpholino pyridine, maybridge2_000531, ksc915s6h, 2-morpholino-3-chloropyridine, 4-3-chloro-2-pyridyl morpholine, 3-chloro-2-morpholin-4-ylpyridine, 4-3-chloro-2-pyridinyl morpholine, 4-3-chloropyridin-2-yl ;morpholine
InChI Key KCKQIVLNKGDTGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=C(C=CC=N2)Cl
IUPAC Name 4-(3-chloropyridin-2-yl)morpholine
Molecular Weight (g/mol) 198.65
PubChem CID 2815854
Peso formulazione 198.65
Percent Purity 97%